Stampa…
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938453-1G OR938453-5G
APOSOR938453-1GEA 190 EUR
APOSOR938453-1G APOSOR938453-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₇ClN₂O₂S
Peso molecolare: 194,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03944999
CAS Number: 89501-93-9