Stampa…
2,4-Hexanedione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938383-1G OR938383-5G OR938383-10G
APOSOR938383-1GEA 84.4 EUR
APOSOR938383-1G APOSOR938383-5G APOSOR938383-10G
2,4-Hexanedione 97%
2,4-Hexanedione
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009318
CAS Number: 3002-24-2