Stampa…
3-tert-Butylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938360-1G OR938360-250MG OR938360-5G
APOSOR938360-1GEA 285 EUR
APOSOR938360-1G APOSOR938360-250MG APOSOR938360-5G
3-tert-Butylbenzaldehyde 95%
3-tert-Butylbenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100027
CAS Number: 23039-28-3