Stampa…
Butane-2-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938350-1G OR938350-5G
APOSOR938350-1GEA 74.1 EUR
APOSOR938350-1G APOSOR938350-5G
Butane-2-sulphonyl chloride 95%
Butane-2-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₉ClO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973899
CAS Number: 4375-72-8