Stampa…
1-(Ammoniooxy)propane chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938341-1G OR938341-250MG
APOSOR938341-1GEA 771 EUR
APOSOR938341-1G APOSOR938341-250MG
1-(Ammoniooxy)propane chloride 95%
1-(Ammoniooxy)propane chloride
Formula: C₃H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00231456
CAS Number: 6084-54-4