Stampa…
AmbotzHAA6300 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Leu-OtBu·HCl
OR938329-10G OR938329-1G OR938329-5G
APOSOR938329-10GEA 967 EUR
APOSOR938329-10G APOSOR938329-1G APOSOR938329-5G
AmbotzHAA6300 95%
AmbotzHAA6300
Formula: C₁₀H₂₁NO₂
Peso molecolare: 187,283 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083642
CAS Number: 67617-35-0