Stampa…
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938326-25G OR938326-5G
APOSOR938326-25GEA 698 EUR
APOSOR938326-25G APOSOR938326-5G
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
(3-Methoxyphenyl)acetyl chloride
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012244
CAS Number: 6834-42-0