Stampa…
5-Bromoresorcinol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3,5-dihydroxybenzene, 5-Bromobenzene-1,3-diol, 3,5-Dihydroxybromobenzene
OR938303-1G OR938303-5G
APOSOR938303-1GEA 109 EUR
APOSOR938303-1G APOSOR938303-5G
5-Bromoresorcinol 97%
5-Bromoresorcinol
Formula: C₆H₅BrO₂
Peso molecolare: 189,01 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C/0,3mmHg
Punto di fusione: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16293393
CAS Number: 106120-04-1