Stampa…
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938299-1G OR938299-5G
APOSOR938299-1GEA 97.4 EUR
APOSOR938299-1G APOSOR938299-5G
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011489
CAS Number: 7149-92-0