Stampa…
5-(Isopropylamino)pentanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(Isopropylamino)pentan-1-ol
OR938297-1G OR938297-5G
APOSOR938297-1GEA 105 EUR
APOSOR938297-1G APOSOR938297-5G
5-(Isopropylamino)pentanol 97%
5-(Isopropylamino)pentanol
Formula: C₈H₁₉NO
Peso molecolare: 145,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14708174
CAS Number: 40447-21-0