Stampa…
5,7-Dimethyl-8-quinolinol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938289-1G OR938289-5G
APOSOR938289-1GEA 503 EUR
APOSOR938289-1G APOSOR938289-5G
5,7-Dimethyl-8-quinolinol 95%
5,7-Dimethyl-8-quinolinol
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00168976
CAS Number: 37873-29-3