Stampa…
Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium mercaptobenzothiazole, 2-Mercaptobenzothiazole Sodium Salt, Sodium 2-Benzothiazolethiolate, Sodium 2-mercaptobenzothiazole
OR938282-25G OR938282-100G OR938282-500G
APOSOR938282-25GEA 21.9 EUR
APOSOR938282-25G APOSOR938282-100G APOSOR938282-500G
Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Sodium-2-mercaptobenzothiazole
Formula: C₇H₅NS₂
Peso molecolare: 189,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065334
CAS Number: 2492-26-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III