Stampa…
(R)-(+)-Citronellal 90%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938258-1G OR938258-5G
APOSOR938258-1GEA 145 EUR
APOSOR938258-1G APOSOR938258-5G
(R)-(+)-Citronellal 90%
(R)-(+)-Citronellal
Formula: C₁₀H₁₈O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2385-77-5