Stampa…
Ethyl 2-Isopropylacetoacetate 90%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938251-1G OR938251-25G OR938251-5G
APOSOR938251-1GEA 102 EUR
APOSOR938251-1G APOSOR938251-25G APOSOR938251-5G
Ethyl 2-Isopropylacetoacetate 90%
Ethyl 2-Isopropylacetoacetate
Formula: C₉H₁₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042884
CAS Number: 1522-46-9