Stampa…
3,5-Dimethylcyclohexanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938239-10G OR938239-1G OR938239-5G
APOSOR938239-10GEA 575 EUR
APOSOR938239-10G APOSOR938239-1G APOSOR938239-5G
3,5-Dimethylcyclohexanone 95%
3,5-Dimethylcyclohexanone
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126,1962 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019467
CAS Number: 2320-30-1