Stampa…
1-(Dimethylisopropylsilyl)imidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: DMIPS, 1-(Isopropyldimethylsilyl)imidazole
OR938220-1G OR938220-250MG
APOSOR938220-1GEA 386 EUR
APOSOR938220-1G APOSOR938220-250MG
1-(Dimethylisopropylsilyl)imidazole 95%
1-(Dimethylisopropylsilyl)imidazole
Formula: C₈H₁₆N₂Si
Peso molecolare: 168,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059891
CAS Number: 81452-04-2