Stampa…
Neopentylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Amino-2,2-dimethylpropane
OR938214-100ML OR938214-25ML
APOSOR938214-100MLEA 720 EUR
APOSOR938214-100ML APOSOR938214-25ML
Neopentylamine
Neopentylamine
Formula: C₅H₁₃N
Peso molecolare: 87,16 g/mol
Punto di ebollizione: 79…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008134
CAS Number: 5813-64-9
UN: 2733
ADR: 3+8,III