5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan-2-carbaldehyde, 5-(1,3-Dioxolan-2-yl)furfural
OR938198-1G
OR938198-250MG
APOSOR938198-1GEA
742
EUR
APOSOR938198-1G
APOSOR938198-250MG
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(1,3-Dioxolan-2-yl)-2-furaldehyde
Formula:
C₈H₈O₄ Peso molecolare: 168,15 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00671521 CAS Number: 117953-13-6 |