Stampa…
Methyl-1-methylcyclopropane-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938181-1G OR938181-5G
APOSOR938181-1GEA 226 EUR
APOSOR938181-1G APOSOR938181-5G
Methyl-1-methylcyclopropane-1-carboxylate 95%
Methyl-1-methylcyclopropane-1-carboxylate
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191549
CAS Number: 6206-25-3