Stampa…
3-Anilino-1-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-Hydroxypropyl)aniline, 3-(Phenylamino)propan-1-ol
OR938169-10G OR938169-1G OR938169-5G
APOSOR938169-10GEA 384 EUR
APOSOR938169-10G APOSOR938169-1G APOSOR938169-5G
3-Anilino-1-propanol 95%
3-Anilino-1-propanol
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15206074
CAS Number: 31121-11-6