Stampa…
3-Chloropivalic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-2,2-dimethylpropionic Acid, 3-Chloro-2,2-dimethylpropanoic acid
OR938167-25G OR938167-5G
APOSOR938167-25GEA 306 EUR
APOSOR938167-25G APOSOR938167-5G
3-Chloropivalic acid 97%
3-Chloropivalic acid
Formula: C₅H₉ClO₂
Peso molecolare: 136,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004195
CAS Number: 13511-38-1