Stampa…
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chlorobenzofurazan
OR938160-10G OR938160-1G OR938160-5G
APOSOR938160-10GEA 648 EUR
APOSOR938160-10G APOSOR938160-1G APOSOR938160-5G
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole 95%
4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole
Formula: C₆H₃ClN₂O
Peso molecolare: 154,55 g/mol
Punto di fusione: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191329
CAS Number: 7116-16-7