Stampa…
Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: BrettPhos
OR938150-1G OR938150-25G OR938150-5G
APOSOR938150-1GEA 55.3 EUR
APOSOR938150-1G APOSOR938150-25G APOSOR938150-5G
Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine 98%
Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropyl-3,6-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916. This product is intended for research and development purposes only.
Formula: C₃₅H₅₃O₂P
Peso molecolare: 536,78 g/mol
Punto di fusione: 187…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11973797
CAS Number: 1070663-78-3