Stampa…
(R)-(-)-2-Methylglutaric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-(-)-2-Methylpentanedioic Acid
OR938135-10G OR938135-1G OR938135-5G
APOSOR938135-10GEA 391 EUR
APOSOR938135-10G APOSOR938135-1G APOSOR938135-5G
(R)-(-)-2-Methylglutaric acid 95%
(R)-(-)-2-Methylglutaric acid
Formula: C₆H₁₀O₄
Peso molecolare: 146,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671562
CAS Number: 1115-81-7