Stampa…
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)thiophene
OR938123-10G OR938123-1G OR938123-5G
APOSOR938123-10GEA 684 EUR
APOSOR938123-10G APOSOR938123-1G APOSOR938123-5G
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(2-Thienyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₇H₈O₂S
Peso molecolare: 156,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01924576
CAS Number: 58268-08-9