Stampa…
Homogentisic acid-γ-lactone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938120-1G OR938120-5G
APOSOR938120-1GEA 0 EUR
APOSOR938120-1G APOSOR938120-5G
Homogentisic acid-γ-lactone 95%
Homogentisic acid-gamma-lactone
Formula: C₈H₆O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005857
CAS Number: 2688-48-4