Stampa…
3-Cyclohexene-1-methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,3,6-Tetrahydrobenzyl Alcohol, Cyclohex-3-en-1-ylmethanol
OR938117-100G OR938117-25G OR938117-5G
APOSOR938117-100GEA 80 EUR
APOSOR938117-100G APOSOR938117-25G APOSOR938117-5G
3-Cyclohexene-1-methanol 95%
3-Cyclohexene-1-methanol
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001574
CAS Number: 1679-51-2