2-(Methylamino)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Methylaminopyrimidine
OR938076-1G
OR938076-5G
APOSOR938076-1GEA
170
EUR
APOSOR938076-1G
APOSOR938076-5G
2-(Methylamino)pyrimidine 95%
2-(Methylamino)pyrimidine
Formula:
C₅H₇N₃ Peso molecolare: 109,132 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234126 CAS Number: 931-61-3 |