Stampa…
(S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-1-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-α-Ethylbenzyl alcohol
OR938065-1G OR938065-250MG
APOSOR938065-1GEA 172 EUR
APOSOR938065-1G APOSOR938065-250MG
(S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol 98%
(S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066207
CAS Number: 613-87-6