Stampa…
2-Amino-2-oxazoline hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Dihydrooxazol-2-amine hydrochloride
OR938063-1G OR938063-5G
APOSOR938063-1GEA 256 EUR
APOSOR938063-1G APOSOR938063-5G
2-Amino-2-oxazoline hydrochloride 95%
2-Amino-2-oxazoline hydrochloride
Formula: C₃H₆N₂O
Peso molecolare: 122,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060178
CAS Number: 375855-07-5