Stampa…
Diisopropyl sulphite 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938058-25G OR938058-5G
APOSOR938058-25GEA 226 EUR
APOSOR938058-25G APOSOR938058-5G
Diisopropyl sulphite 95%
Diisopropyl sulphite
Formula: C₆H₁₄O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200838
CAS Number: 4773-13-1