Stampa…
cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938037-5G OR938037-25G
APOSOR938037-5GEA 44.4 EUR
APOSOR938037-5G APOSOR938037-25G
cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid 98%
cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093477
CAS Number: 3685-22-1