Stampa…
1,5-Dimethyl-2-piperidone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938034-10G OR938034-1G OR938034-5G
APOSOR938034-10GEA 754 EUR
APOSOR938034-10G APOSOR938034-1G APOSOR938034-5G
1,5-Dimethyl-2-piperidone 95%
1,5-Dimethyl-2-piperidone
Formula: C₇H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701098
CAS Number: 86917-58-0