Stampa…
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
OR938028-1G OR938028-250MG
APOSOR938028-1GEA 466 EUR
APOSOR938028-1G APOSOR938028-250MG
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₇N₃
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660421
CAS Number: 28036-33-1