Stampa…
Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938025-1G OR938025-5G
APOSOR938025-1GEA 145 EUR
APOSOR938025-1G APOSOR938025-5G
Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate 95%
Ethyl-2-methyl-3-furancarboxylate
Formula: C₈H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134327
CAS Number: 28921-35-9