Stampa…
3,4-Dimethylcyclohexanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938021-10G OR938021-1G OR938021-5G
APOSOR938021-10GEA 996 EUR
APOSOR938021-10G APOSOR938021-1G APOSOR938021-5G
3,4-Dimethylcyclohexanone 95%
3,4-Dimethylcyclohexanone
Formula: C₈H₁₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045552
CAS Number: 5465-09-8