Stampa…
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938006-1G OR938006-5G
APOSOR938006-1GEA 203 EUR
APOSOR938006-1G APOSOR938006-5G
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate 95%
Ethyl (R)-(+)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671533
CAS Number: 381670-33-3