Stampa…
1,6-Naphthyridin-2(1H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR938005-1G OR938005-250MG
APOSOR938005-1GEA 632 EUR
APOSOR938005-1G APOSOR938005-250MG
1,6-Naphthyridin-2(1H)-one 97%
1,6-Naphthyridin-2(1H)-one
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781179
CAS Number: 23616-29-7