Butyl crotonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Crotonic Acid Butyl Ester
OR937997-100G
OR937997-25G
OR937997-500G
APOSOR937997-100GEA
270
EUR
APOSOR937997-100G
APOSOR937997-25G
APOSOR937997-500G
Butyl crotonate 95%
Butyl crotonate
Formula:
C₈H₁₄O₂ Peso molecolare: 142,20 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053794 CAS Number: 7299-91-4 |