Stampa…
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937981-1G OR937981-250MG
APOSOR937981-1GEA 231 EUR
APOSOR937981-1G APOSOR937981-250MG
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 97%
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formula: C₁₀H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11603419
CAS Number: 866089-28-3