Stampa…
Hexanophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937978-100G OR937978-25G OR937978-5G
APOSOR937978-100GEA 119 EUR
APOSOR937978-100G APOSOR937978-25G APOSOR937978-5G
Hexanophenone 95%
Hexanophenone
Formula: C₁₂H₁₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009512
CAS Number: 942-92-7