Stampa…
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937967-1G OR937967-250MG
APOSOR937967-1GEA 128 EUR
APOSOR937967-1G APOSOR937967-250MG
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole 95%
1-(3-Hydroxypropyl)pyrrole
Formula: C₇H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191453
CAS Number: 50966-69-3