Stampa…
2,2,4-Trimethylcyclopentanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937966-1G OR937966-5G
APOSOR937966-1GEA 241 EUR
APOSOR937966-1G APOSOR937966-5G
2,2,4-Trimethylcyclopentanone 95%
2,2,4-Trimethylcyclopentanone
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019312
CAS Number: 28056-54-4