Stampa…
(±)-Camphorquinone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937963-100G OR937963-25G
APOSOR937963-100GEA 311 EUR
APOSOR937963-100G APOSOR937963-25G
(±)-Camphorquinone 98%
(±)-Camphorquinone
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064160
CAS Number: 10373-78-1