Stampa…
4-Azidocinnamaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Azidophenyl)-2-propenal, 3-(4-Azidophenyl)acrylaldehyde
OR937942-10G OR937942-1G OR937942-5G
APOSOR937942-10GEA 0 EUR
APOSOR937942-10G APOSOR937942-1G APOSOR937942-5G
4-Azidocinnamaldehyde 95%
4-Azidocinnamaldehyde
Formula: C₉H₇N₃O
Peso molecolare: 173,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 22736-78-3