N-Metil-o-toluidina 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Methylamino)toluene, 2-Methyl-N-methylaniline, o-(Methylamino)toluene, N-Methyl-2-methylaniline, N,2-Dimethylaniline
OR937939-25G
OR937939-5G
APOSOR937939-25GEA
270
EUR
APOSOR937939-25G
APOSOR937939-5G
N-Metil-o-toluidina 95%
N-Metil-o-toluidina
Formula:
C₈H₁₁N Peso molecolare: 121,18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00025627 CAS Number: 611-21-2 |