Stampa…
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937932-1G OR937932-250MG
APOSOR937932-1GEA 372 EUR
APOSOR937932-1G APOSOR937932-250MG
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol 95%
(S)-(+)-4-Methyl-1-hexanol
Formula: C₇H₁₆O
Peso molecolare: 116,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221492
CAS Number: 1767-46-0