Stampa…
Methyl-5-hexenoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-hexenoate, 5-Hexenoic Acid Methyl Ester
OR937922-25G OR937922-5G
APOSOR937922-25GEA 364 EUR
APOSOR937922-25G APOSOR937922-5G
Methyl-5-hexenoate 98%
Methyl-5-hexenoate
Formula: C₇H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 157 °C
Densità: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671538
CAS Number: 2396-80-7
UN: 3272
ADR: 3,III