Stampa…
(S)-2-Isopropylamino-3-methyl-1-butanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-N-Isopropyl-2-(3-methyl-1-butanol)amine
OR937893-1G OR937893-5G
APOSOR937893-1GEA 227 EUR
APOSOR937893-1G APOSOR937893-5G
(S)-2-Isopropylamino-3-methyl-1-butanol 95%
(S)-2-Isopropylamino-3-methyl-1-butanol
Formula: C₈H₁₉NO
Peso molecolare: 145,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671550
CAS Number: 112211-88-8