Stampa…
N-Allylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR937892-100G OR937892-25G OR937892-5G
APOSOR937892-100GEA 684 EUR
APOSOR937892-100G APOSOR937892-25G APOSOR937892-5G
N-Allylaniline 95%
N-Allylaniline
Formula: C₉H₁₁N
Peso molecolare: 133,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008638
CAS Number: 589-09-3